Learn More
BD Microlance 3 Special Cannulas
Click to view available options
Calibro dell'ago:
21 G
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Extremely thin walls enable high flow rates
- Combined Luer-/BD-Luer-Lock adapter
- Transparent, colour coded (green) plastic adapter
- Packaged in 100 single use packs to maintain sterility
Specifica
Specifica
Materiale | Silicon-coated |
Colore | Green Adapter |
Descrizione | Microlance |
Calibro dell'ago | 21 G |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.81 mm |
Include | Luer/Luer-Lock adapter |
Senza lattice | Yes |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1 in. |
Product Type | Thin wall Hypodermic Needle |
Stile del punto dell'ago | Triple Facet, Short Bevel |