Learn More
BD BBL™ Rabbit Coagulase Plasma
Qualitative determination of Staphylococci pathogenicity using direct tube method
183.00€ - 298.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Forma | Lyophilized |
Product Type | Coagulase Rabbit Plasma |
Da utilizzare con (applicazione) | Qualitative determination of Staphylococci pathogenicity using direct tube method |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11965105
|
BD
240827 |
10 x 3 mL |
183.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11758852
|
BD
240826 |
10 x 15 mL |
298.00€
150mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Coagulase binds plasma fibrinogen, causing the organisms to agglutinate or plasma to clot. BBL Coagulase Plasma, Rabbit and BBL Coagulase Plasma Rabbit with EDTA are recommended for performing the direct tube test. At the time of use, test both positive and negative control cultures to check performance of the coagulase plasma.
- Product type: diagnostic reagents and adjuvants
- Groupings: C Products
- Type: Coagulase Testing
- Shelf Life: 1095 days
- Label has Natural Rubber Latex statement
Certifications
CE marked
Specifica
CE | |
Lyophilized | |
Qualitative determination of Staphylococci pathogenicity using direct tube method |
2°C to 8°C | |
Coagulase Rabbit Plasma | |
Rabbit |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Days