Learn More
BD Provetta indicatrice di proliferazione di micobatteri BBL™ MGIT™: Reagenti
Offers superior detection time in a user-friendly, fluorescent test format
Marca:  BD 245114
Codice prodotto. 11766924
  • 302.00€ / pezzi 6
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Creates an environment suitable for rapid mycobacterial growth
  • Recommended for testing sputum, stool specimens, body fluids and tissue
  • The tube uses fluorometric technology to aid in the reading of results
  • Under UV light, a positive test emits a vivid orange fluorescent glow at the tube base and at the meniscus; a negative test shows little or no glow
  • The Mycobacteria can be removed from the tube for further testing
  • To use, supplement tube with MGIT OADC Enrichment and MGIT PANTA™ Antibiotic Mixture, inoculate with the prepared specimen and incubate
  • Tubes fit into standard procedures for decontamination and waste disposal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE
Da 2 a 25 °C
Per il rilevamento e il recupero di micobatteri, test di espettorazioni, campioni fecali, liquidi e tessuti corporei
6 flaconi