Learn More
BD BBL™ IsoVitaleX™ Enrichment
BD BBL™ IsoVitaleX™ Enrichment is a chemically defined supplement used as an additive to media for cultivation of nutritionally fastidious microorganisms.
441.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Additivo | IsoVitaleX™ Enrichment |
Forma | Lyophilized |
Da utilizzare con (applicazione) | Dehydrated culture media |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11798163
|
BD
211876 |
10 mL |
441.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- GC Agar supplemented with hemoglobin and BBL IsoVitaleX Enrichment (in place of yeast concentrate) provides an improved medium for the isolation of microorganisms
- Enrichment provides V factor (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD) for Haemophilus species
- Also provides vitamins, amino acids, coenzymes, dextrose, ferric ions and other factors which improve the growth of pathogenic Neisseria
Specifica
ISO/DIS, 11014 | |
IsoVitaleX™ Enrichment | |
Dehydrated culture media |
2°C to 8°C | |
Lyophilized | |
Vial |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Days
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric Acid