Learn More
BD Acridine Orange Stain
For detecting microorganisms in direct smears by fluorescence
Marca:  BD 212536
Product Code. 11738213
  • 153.00€ / 250mL
Description
Description
  • Especially beneficial in screening normally sterile specimens where few organisms may be present
  • Bacteria stain bright orange; human cells, tissue debris and proteinaceous material stain pale green to yellow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Acridine Orange Stain
CE
Acridine Orange
250 mL
Recommended for use in the fluorescent microscopic detection of microorganisms in direct smears prepared from clinical and non clinical materials
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions