Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes - Tan
For labelling stainless steel and smooth surfaces. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes are made of B-569 polyester and are ideal for application to very smooth surfaces or rigid panels.
159.00€ - 503.00€
Specifica
Descrizione | Compatible surface: Smooth |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | Tan |
Finitura | Gloss |
Formato | Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) nastro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) nastro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11706445
|
Brady™
117983 |
1.125 in. |
238.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11796435
|
Brady™
117982 |
2.25 in. |
344.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11786435
|
Brady™
117981 |
4 in. |
503.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11716445
|
Brady™
117984 |
0.5 in. |
159.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Applied to very smooth surfaces
- Ideal for mounting to rigid panels
Specifica
Compatible surface: Smooth | |
Tan | |
Cartridge | |
BBP31 Hi-Performance Polyester Tape | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printers | |
1 Ea. | |
-40°C to +100°C | |
0.076 mm | |
30.40 m |
Acrylic, Permanent | |
Gloss | |
Polyester (B-569) | |
Marking stainless steel pipes | |
1 | |
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare | |
0.003 in. | |
100 ft. |