Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes - Purple
For labelling stainless steel and smooth surfaces. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyester Tapes are made of B-569 polyester and are ideal for application to very smooth surfaces or rigid panels.
163.00€ - 514.00€
Specifica
Descrizione Compatible surface: Smooth
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Purple
Finitura Gloss
Formato Cartridge
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) nastro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) nastro Prezzo Quantità e disponibilità  
11786425
Vedere i documenti
Brady™
117971
1.125 in.
243.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
11776425
Vedere i documenti
Brady™
117970
2.25 in.
351.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11766425
Vedere i documenti
Brady™
117969
4 in.
514.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11796425
Vedere i documenti
Brady™
117972
0.5 in.
163.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Applied to very smooth surfaces
  • Ideal for mounting to rigid panels
Specifica
Specifica
Compatible surface: Smooth
Purple
Cartridge
BBP31 Hi-Performance Polyester Tape
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 printers
1 Ea.
-40°C to +100°C
0.076 mm
30.40 m
Acrylic, Permanent
Gloss
Polyester (B-569)
Marking stainless steel pipes
1
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
0.003 in.
100 ft.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates