Learn More
Brady™ BBP™ Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels with NFPA Diamonds with text ares
Allows printer to produce five-color chemical labels in a single print pass
351.00€ - 514.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC |
---|---|
Descrizione | Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels for BBP3x Printers |
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive |
Colore | Red, Yellow, Blue, White |
Finitura | Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11717174
|
Brady™
142037 |
6.25 x 4 in. | 170/Pk. |
514.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11737264
|
Brady™
142038 |
4 x 4 in.) | 240/Pk. | N/A | |||||
11757264
|
Brady™
142044 |
4 x 2.25 in. | 240/Pk. |
351.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11767334
|
Brady™
142041 |
2.25 x 2.25 in.) | 365/Pk. |
351.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
- Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
- Available in multiple sizes and formats
- Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
- Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
- Outdoor Durability: 8 to 10 years
Specifica
RoHS 2002/95/EC | |
Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive | |
Gloss | |
Vinyl | |
For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling | |
60 to 50 Gardner Units | |
8 to 10 Years | |
-40°C to +82°C | |
0.102 mm |
Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels for BBP3x Printers | |
Red, Yellow, Blue, White | |
Label | |
NFPA Diamond With Text Area | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
1 | |
-40 to 180°F | |
0.004 in. |