Learn More
Brady™ BBP™ Blank Yellow Pre-Cut Blank Sign Headers
BBP™ Blank Yellow Pre-Cut Blank Sign Headers are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
317.00€ - 491.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
Descrizione | Outdoor Grade Vinyl Labels for BBP3x Printers |
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | Yellow |
Finitura | Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11787324
|
Brady™
142199 |
2.25 in. |
317.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11777254
|
Brady™
142198 |
4 in. |
491.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
- Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
- Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
- 8-10 year average outdoor durability in temperatures from -40°F to 180°F (-40°C to 82°C); can be applied as low as 0°F (-18°C)
Specifica
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Acrylic, Permanent | |
Gloss | |
Vinyl | |
Pipe marking, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels | |
50 Gardner Units | |
8 to 10 Years | |
-40 to 179.6°F | |
0.004 in. |
Outdoor Grade Vinyl Labels for BBP3x Printers | |
Yellow | |
Nastro | |
Non-sterile | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
1 | |
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare | |
-40°C to +82°C | |
0.102 mm |