Learn More
BD BBL™ Prepared Lowenstein-Jensen Media
Used for cultivation of Mycobacterium tuberculosis and other mycobacterial species
660.00€
Specifica
Content And Storage | 2°C to 8°C |
---|---|
Forma | Liquid |
Manufacturing Origin | United States |
Tipo di media | Lowenstein-Jensen Media |
Formulazione | Monopotassium Phosphate 2.5g/L, Magnesium Sulfate 0.24g/L, Sodium Citrate 0.6g/L, L-Asparagine 3.6g/L, Potato Flour 30g/L, Malachitegreen 0.4g/L, Glycerol 12mL, Whole Egg 1000mL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11938536
|
BD
220909 |
100/Pk. | Slants (A tubes) |
660.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Inspissated, egg-based media
- Available as Mycoflask™ bottles, prepared slants and bottles
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Specifica
2°C to 8°C | |
United States | |
Monopotassium Phosphate 2.5g/L, Magnesium Sulfate 0.24g/L, Sodium Citrate 0.6g/L, L-Asparagine 3.6g/L, Potato Flour 30g/L, Malachitegreen 0.4g/L, Glycerol 12mL, Whole Egg 1000mL |
Liquid | |
Lowenstein-Jensen Media | |
Cultivation of Mycobacterium tuberculosis and other mycobacterial species |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 548 Days
For in vitro diagnostic use.