Learn More
Brannan™ Baumé Hydrometers
For use with liquids heavier than water with medium surface tension. Brannan™ Baumé Hydrometers are adjusted at 15.6°C.
18.75€ - 20.35€
Specifica
Tipo Baume Hydrometer
Include Protective plastic tube
Precisione di Baumé ± 2.0 g/mL
Divisioni di Baumé 1.0
Diameter (Metric) Outside 19 mm (Bulb)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Intervallo Baumé Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo Baumé Prezzo Quantità e disponibilità  
12700868
Vedere i documenti
Brannan™
10/201/0
0°C to 50°C
20.35€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
12710868
Vedere i documenti
Brannan™
10/202/0
0°C to 70°C
18.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with liquids heavier than water with medium surface tension. Brannan™ Baumé Hydrometers are all 250mm long and are adjusted at 15.6°C.
Uses the accepted relationship where 0° Baumé equates to an SG 60/60°F of 1.00.
  • Suitable for medium surface tension liquids
  • Material: soda glass, steel shot ballast, synthetic wax resin
  • Bulb diameter: Up to 19 mm
  • Approximate weight: 25 g (plus 11 g protective plastic tube)
Specifica
Specifica
Baume Hydrometer
± 2.0 g/mL
19 mm (Bulb)
36 g
15.6°C
Protective plastic tube
1.0
Soda Glass
25 g (plus 11 g tube)