Learn More
Thermo Scientific™ Basic Fuchsin, Electrophoresis Reagent
Marca:  Thermo Scientific™ J66494.22
Codice prodotto. 15427879
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
632-99-5
Crystalling powder
268° to 270°C (dec.)
Plastic bottle
C.I. 42510,Fuchsin basic
Ambient temperatures
337.86
C20H20ClN3
100g