Learn More
BINDER™ Basi
Basi - la base dotata di rotelle serve per il posizionamento sicuro e il livellamento di un incubatore a CO2 BINDER
Marca:  BINDER™ 9051-0028
Codice prodotto. 15672206
  • 520.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Melamine-coated MDF panel, glued all around
  • Aluminum plate for holding unit feet
  • Height-adjustable heavy-duty lifting rollers
Specifica
Specifica
Basi - la base dotata di rotelle serve per il posizionamento sicuro e il livellamento di un incubatore a CO2 BINDER
Steel
Casters
Dispositivi BINDER CB-S 170, CB 170, CBF 170
Stand