Learn More
BRAND™ Base for Plastic Bottles
Base for automatic burette Schilling for 1000 mL plastic bottle
Marca: BRAND™ 23728
7.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
96 mm | |
1000 mL | |
Automatic Burette Schilling, Plastic Bottles | |
Base |