Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables
Customize your water purification system with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables that best suit your application.
133.00€ - 852.24€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Barnstead Easypure RoDi
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10378343
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
AY1332X1
External Booster Pump N/A N/A N/A
11767288
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CV742X5A
Tappo per serbatoio Ventgard N/A N/A N/A
10156122
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
D502132
Kit di avviamento
747.00€
1 set
Spedizione stimata: 18-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10698333
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
D502133
Kit cartucce
409.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10433893
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
D7034
Empty Cartridges
200.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10235983
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
LMX13
Lampada a ultravioletti di ricambio
248.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Customize your water purification system with the Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi Accessories and Consumables that best suit your application. Cartridge kit includes pre-filter, ultrapure mixed bed cartridge and Easypure high purity/low TOC cartridge. Other consumables include 0.2 micron final filter, ultraviolet lamp, Thermo Scientific™ Ventgard™ reservoir cap, reverse osmosis membrane, and set of three empty cartridges for cleaning.
Specifica
Specifica
Barnstead Easypure RoDi