Learn More
Barium zirconium oxide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11361559
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Barium zirconium oxide is involved in the preparation of its nano powder, which finds application in the gas sensing performance of thick films especially with ammonia gas. Copper(II) oxide doping with yttrium-doped barium zirconate is used as an electrolyte in solid oxide fuel cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12009-21-1
Formula molecolare BaO3Zr
Molecular Weight (g/mol) 276.548
Numero MDL MFCD00014189
InChI Key DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
PubChem CID 16212444
IUPAC Name barium(2+);dioxido(oxo)zirconium
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium zirconium oxide
Punto di fusione 2500°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 276.53
Odore Odorless
Aspetto Off-white powder
Densità 5.52