Learn More
Barium Sulfate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
33.60€ - 191.13€
Identificatori chimici
CAS | 7727-43-7 |
---|---|
Formula molecolare | BaO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 233.38 |
Numero MDL | MFCD00003455 |
InChI Key | TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast |
PubChem CID | 24414 |
SMILES | [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15672600
|
Honeywell Research Chemicals
243353-100G |
100 g | Flacone in polietilene | N/A | |||||
15692600
|
Honeywell Research Chemicals
243353-500G |
500 g | Flacone in polietilene | N/A | |||||
15682600
|
Honeywell Research Chemicals
243353-1KG |
1 kg | Flacone in polietilene | N/A | |||||
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Identificatori chimici
7727-43-7 | |
233.38 | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
24414 |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Specifica
Barium Sulfate | |
7727-43-7 | |
BaO4S | |
MFCD00003455 | |
barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast | |
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
233.38 | |
233.39g/mol | |
ReagentPlus™ | |
4.4g/cm3 |
1580°C | |
White | |
BaSO4 | |
NONH for all modes of transport | |
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) sulfate | |
24414 | |
99% | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-784-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CR0600000