Learn More
Standard bario, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
84.35€ - 105.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | Ba |
Molecular Weight (g/mol) | 137.33 |
Numero MDL | MFCD00134031 |
InChI Key | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
IUPAC Name | barium |
SMILES | [Ba] |
Includes: Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11969452
|
SPEX Certiprep
PLBA2-2Y |
125 ml | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
84.35€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10708274
|
SPEX Certiprep
PLBA2-2T |
250 mL | Triple-leached LDPE bottle |
105.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analita | Concentrazione |
---|---|
Ba | 1000 μg/ml |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Ba | |
MFCD00134031 | |
5355457 | |
barium |
Specifica
Barium Standard | |
Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb. | |
Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. | |
Ba | |
AA, ICP | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
[Ba] | |
2% HNO3 | |
5355457 | |
Assurance |
7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00134031 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi | |
Certified Reference Material | |
barium | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLBA2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLBA2-3Y, -3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLBA1-2X |
Sicurezza e movimentazione
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 1000
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P364-E lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio