Learn More
Barium Peroxide, 95%
Codice prodotto. 10617963
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Peroxide
Punto di fusione 450.0°C
CAS 1304-29-6
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodometry)
Formula molecolare BaO2
Formula lineare BaO2
Numero MDL MFCD00003454
Indice di Merck 15,985
Sinonimo barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L
InChI Key ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
IUPAC Name barium(2+);peroxide
Molecular Weight (g/mol) 169.33
PubChem CID 14773
Peso formulazione 169.33
Percent Purity 95%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium peroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido comburente Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.