Learn More
Barium perchlorate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10720731
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-95-7
Formula molecolare BaCl2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.23
Numero MDL MFCD00003440
InChI Key OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
IUPAC Name barium(2+);diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium perchlorate
Punto di fusione 505.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare Ba(ClO4)2
Indice di Merck 15, 983
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, ethyl acetate and, acetone
Peso formulazione 336.23
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.2
Densità 3.2000g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium perchlorate, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.