Learn More
Barium oxide, 99.5% (metals basis excluding Sr), Sr <500ppm, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11450740
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Barium oxide is used in cathode ray tubes, crown glass, and catalysts. It is used for the adsorption NO and NO2. It also plays an important role for NO2 storage and reduction. It acts as an efficient ethoxylation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-28-5
Formula molecolare BaO
Molecular Weight (g/mol) 153.33
Numero MDL MFCD00003453
InChI Key QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC Name oxobarium
SMILES O=[Ba]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium oxide
Punto di fusione 1923°C
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Sr), Sr <500ppm
Numero UN UN1884
Indice di Merck 14,986
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali.
Peso formulazione 153.33
Percent Purity 99.5%
Indice di rifrazione 1.98
Densità 5.7 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium oxide