Learn More
Barium oxide, 90%, extra pure, powder, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11994131
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-28-5, 513-77-9, 1304-29-6
Formula molecolare BaO
Molecular Weight (g/mol) 153.33
Numero MDL MFCD00003453
InChI Key QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC Name oxobarium
SMILES O=[Ba]
Specifica
Punti di ebollizione 2000.0°C
Materiale o nome chimico Barium oxide
Punto di fusione 1920.0°C
Colore Gray to Green-Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 90%
Formula lineare BaO
Fieser 01,683; 09,23
Indice di Merck 15,982
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate
Peso formulazione 153.34
Percent Purity 90%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.