Learn More
Barium oxalate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11342108
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 516-02-9
Formula molecolare C2BaO4
Molecular Weight (g/mol) 225.345
Numero MDL MFCD00054429
InChI Key GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
IUPAC Name barium(2+);oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Specifications
Materiale o nome chimico Barium oxalate
Punto di fusione 400°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare BaC2O4
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,985
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 225.36
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Densità 2.658 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium oxalate, Puratronic
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanedioic acid, barium salt