Learn More
Barium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥52% Ba basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071998 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
500g
5kg
pezzi 6
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99%,≥52% Ba basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-31-8
Formula molecolare BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Numero MDL MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC Name barium(2+);dinitrate
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Nitrate
Nota nome ACS reagent
Quantità 500 g
Formula lineare Ba(NO3)2
Numero UN 1446
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Peso formulazione 261.34g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica