Learn More
Barium nitrate, ACS, 99+%
Codice prodotto. p-3256909
50 g, 50g
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-31-8
Formula molecolare BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Numero MDL MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium nitrate
Punto di fusione 592°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC Name barium(2+) dinitrate
Peso formulazione 261.35
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
Densità 3.24
Titolo del prodotto
Barium nitrate, ACS, 99+% >