Learn More
Barium manganate(VI), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Barium manganate(VI) |
Nota nome | 95% |
Colore | Black-Blue to Blue |
Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 94% min |
Formula lineare | BaMnO4 |
Fieser | 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18 |
Indice di Merck | 15, 977 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Barium manganate(VI)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.