Learn More
Barium manganate(VI), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10348480
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-35-1
Formula molecolare BaMnO4
Molecular Weight (g/mol) 256.26
Numero MDL MFCD00011514
InChI Key ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC Name barium(2+);dioxido(dioxo)manganese
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Barium manganate(VI)
Nota nome 95%
Colore Black-Blue to Blue
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 94% min
Formula lineare BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Indice di Merck 15, 977
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 256.27
Percent Purity 95%
Imballaggio Glass bottle
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Barium manganate(VI)
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido comburente Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.