Learn More
Barium iodide hydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377098
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Light Sensitive and Hygroscopic
Useful in pyrotechnic devices. A reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13718-50-8
Formula molecolare BaI2
Molecular Weight (g/mol) 391.14
Numero MDL MFCD00003452
InChI Key SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium iodide hydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 391.15 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium iodide