Learn More
Barium hydroxide octahydrate, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071997 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12230-71-6
Formula molecolare BaH18O10
Molecular Weight (g/mol) 315.46
Numero MDL MFCD00149152
InChI Key ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Hydroxide Octahydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 100 g
Formula lineare Ba(OH)2 · 8H2O
Numero UN 3262
Peso formulazione 315.46g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium hydroxide octahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium hydroxide-8-hydrate