Learn More
Barium hydroxide octahydrate, 99.95%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10198052
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12230-71-6
Formula molecolare BaH18O10
Molecular Weight (g/mol) 315.46
Numero MDL MFCD00149152
InChI Key ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium hydroxide octahydrate
Punto di fusione 78.0°C
Colore White
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.95%
Formula lineare Ba(OH)2·8H2O
Indice di Merck 15, 973
Informazioni di solubilità Solubility in water: 56g/L (15°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, practically insoluble in acetone
Peso formulazione 315.48
Percent Purity 99.95%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.18
Densità 2.1800g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium hydroxide octahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.