Learn More
Barium Diphenylaminesulfonate, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Barium Diphenylaminesulfonate |
CAS | 6211-24-1 |
Quantità | 5 g |
Formula molecolare | C24H20BaN2O6S2 |
Numero MDL | MFCD00007497 |
Sinonimo | barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+ |
InChI Key | IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
IUPAC Name | 4-anilinobenzenesulfonate;barium(2+) |
Molecular Weight (g/mol) | 633.88 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.