Learn More
Barium crystalline dendritic solid, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
413.06€ - 1679.36€
Identificatori chimici
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Formula molecolare | Ba |
Molecular Weight (g/mol) | 137.33 |
Numero MDL | MFCD00134031 |
InChI Key | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
PubChem CID | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
IUPAC Name | barium |
SMILES | [Ba] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11362408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014454.06 |
5 g |
413.06€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11372408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014454.14 |
25 g |
1679.36€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
barium |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Specifica
Barium | |
7440-39-3 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00134031 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
barium | |
5355457 | |
Odorless |
Silver to Gray | |
Silver Gray solid | |
Ba | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Crystalline Dendritic Solid |
Sicurezza e movimentazione
P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
H260-H304
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-149-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8370000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Barium crystalline dendritic solid
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Barium