Learn More
Barium chromate, 98% Codice prodotto.: 11346978
Barium chromate, 98%
Codice prodotto. 11346978
1 kg, 1kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11346978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014669.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10294-40-3 | BaCrO4 | 253.32 g/mol
Barium chromate is used as a pigment, oxidizing agent, colorant in glass, and sulfate scavenger in chromium electroplating baths, ceramics, and porcelain. It acts as a corrosion inhibitor in jointing pastes and metal primers. Further, it is used in fuses, safety matches, ignition control devices and high-temperature batteries. In addition to this, it is used as a carrier for the chromium ions and useful as a burn rate modifier in pyrotechnic compositions. It is involved as a catalyst in the alkane dehydration reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-40-3
Formula molecolare BaCrO4
Molecular Weight (g/mol) 253.32
Numero MDL MFCD00014180
InChI Key QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium chromate, lemon chrome, permanent yellow, barium chromate vi, baryta yellow, ultramarine yellow, pigment yellow 31, ci pigment ylllow 31, barium chromate 1:1, unii-7d7o9cf0ix
PubChem CID 25136
SMILES [Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium chromate
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Insoluble in water,acetic acid and chromic acid.
IUPAC Name barium(2+) dioxochromiumbis(olate)
Peso formulazione 253.33
Odore Odorless
Densità 4.5
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoS20J095 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/06/2023 Codice prodotto014669.A1,014669,014669.30
Numero di lottoR23J016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/06/2023 Codice prodotto014669.A1
Numero di lotto61800702 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Codice prodotto014669.A1
Numero di lottoC30K20 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto014669.A1,014669.30
Numero di lottoA08L09 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto014669.A1,014669.30
Titolo del prodotto
Barium chromate, 98% >