Learn More
Barium chloride, ultra dry, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049501
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-37-2
Formula molecolare BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
Numero MDL MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Punti di ebollizione 1560°C
Materiale o nome chimico Barium chloride
Punto di fusione 963°C
Nota nome Ultra dry
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,971
Informazioni di solubilità Soluble in water 370g/L.
IUPAC Name barium(2+) dichloride
Peso formulazione 208.25
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.9 g/mL