Learn More
Barium Chloride R1 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Barium chloride solution R1 |
Quantità | 1000 mL |
Note sul grado di purezza | EU Ph Ref: 1009301 |
Imballaggio | Bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Barium chloride Solution R1.
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- MIXTURE LIST-Contiene: barium chloride