Learn More
Barium chloride dihydrate, 99+%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1560.0°C |
Materiale o nome chimico | Barium chloride dihydrate |
Punto di fusione | 962.0°C |
Colore | Gray-White |
pH | 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C) |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
Formula lineare | BaCl2·2H2O |
Indice di Merck | 15, 967 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Barium chloride dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.