Learn More
Barium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072854 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) carbonate
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1450°C
Punto di fusione 811°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 100 g
Peso formulazione 197.35g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.