Learn More
Barium Carbonate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
500g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1450°C |
Punto di fusione | 811°C |
CAS | 513-77-9 |
Colore | White |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | CBaO3 |
Numero MDL | MFCD00003448 |
InChI Key | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Barium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/