Learn More
Barium carbonate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10005393
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1450.0°C
Materiale o nome chimico Barium carbonate
Punto di fusione 811.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare BaCO3
Indice di Merck 15, 965
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Peso formulazione 197.35
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.43
Densità 4.4300g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium carbonate