Learn More
Barium bromide, 99%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
For ultra trace analysis
76.58€ - 259.29€
Identificatori chimici
CAS | 10553-31-8 |
---|---|
Formula molecolare | BaBr2 |
Molecular Weight (g/mol) | 297.16 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15229826
|
Thermo Scientific Acros
315380500 |
50 g |
76.58€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15239826
|
Thermo Scientific Acros
315382500 |
250 g |
259.29€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10553-31-8 | |
BaBr2 | |
297.16 |
Specifica
Barium bromide | |
10553-31-8 | |
BaBr2 | |
15,964 | |
297.16 | |
99% |
850.0°C | |
98.5% min. (Argentometry) | |
BaBr2 | |
Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane | |
297.16 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 234-140-
- Barium bromide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Barium bromide