Learn More
Barium acetate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10608994
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-80-6
Formula molecolare C4H6BaO4
Molecular Weight (g/mol) 255.42
Numero MDL MFCD00012447
InChI Key ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC Name barium(2+);diacetate
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium acetate
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 102% (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Ba
Indice di Merck 15, 961
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 255.43
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.46
Densità 2.4600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.