Learn More
Masterflex™ BarbLock Assemblies
Provide uniform 360-degree radial crimping for a leak-free, durable seal. Masterflex™ Barblock Assemblies feature an easy to install, three-piece locking mechanism ensures the tubing and hose barb won't disengage.
5.60€ - 416.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Easy to install, three-piece locking mechanism ensures the tubing and hose barb won't disengage
Quantità confezione 1 Pack
Product Type BarbLock Assembly
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
15360484
Vedere i documenti
Masterflex™
30604-10
Fits 1/4 in. and L/S 15, 17, & 24 Tubing
416.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11759729
Vedere i documenti
Masterflex™
30604-00
Fits 1/4 in. x 3/8 in. Tubing
5.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Safe to use with pressures up to 140psi or upper pressure limit of tubing
  • An excellent alternative to securing tubing and hose barbs with cable ties — no more crimps or tube distortion
  • BarbLock assembly consists of three pieces: the sleeve, collect, and barbed fittings
  • To install the fitting, slide the sleeve and collet onto the tubing and then inserts the barbed fitting into the tubing
  • Prelock the sleeve and collet by pressing them together until you hear a click
  • Slide the sleeve and collet to the edge of the barbed fitting and lock with the BarbLock tool
  • Once assembled, the BarbLock assembly can only be unlocked with the removal tool
Specifica
Specifica
Easy to install, three-piece locking mechanism ensures the tubing and hose barb won't disengage
1 Pack
BarbLock Assembly