Learn More
Hamilton™ Barbed Fitting
For ease of connections in the laboratory.
Marca:  Hamilton™ 35032
Codice prodotto. 10690834
  • 25.75€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from CTFE
  • 87 psi/6 bar maximum pressure
  • Provided individually
Specifica
Specifica
Barbed Fitting