Learn More
Sartorius Balance and Scale Weighing Pans
To prevent any damage to the surface of weights, Sartorius offers you a wide range of accessories for the proper handling, storage and cleaning of weights.
1670.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Flat |
Colore | Silver |
Monouso | Reusable |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12837232
|
Sartorius
YWP03MS |
Cubis 10mg and 100mg Balances | N/A | ||||||
Descrizione
Weighing pans for use with Sartorius Balances.Specifica
Autoclavable | |
Silver | |
Stainless Steel | |
Weighing Pan |
Flat | |
Reusable | |
Non-sterile | |
Weighing samples |