Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Digestione enzimatica di proteine suine.
39220.00€
Specifica
Certificazione/Conformità LUO, MUO
Content And Storage Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Culture Type Mammalian, Insect, Microbial
Forma Powder
Linea di prodotti Bacto™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16239751
Vedere i documenti
Gibco™
211692
50 kg
39220.00€
50kg
Descrizione
Descrizione
  • Origine animale
  • Fornisce nutrimento superiore per microrganismi difficili con un elevato contenuto di proteosi e concentrazioni variabili di elementi nutritivi, vitamine e minerali
  • Può essere usato come sostituto del siero in molte applicazioni
  • Mostra aumentata produzione di anticorpi monoclonali e proteine insieme a cellule CHO per bioterapie oncologiche
  • Idoneo per un'ampia varietà di applicazioni di fermentazione microbica nella produzione di vaccini per la salute animale, come i vaccini Mycoplasma
Specifica
Specifica
LUO, MUO
Mammalian, Insect, Microbial
Bacto™
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Powder
Animal Origin
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Days
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3