Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Bacterial ID System Reagent/Consumable
Additional/supplemental reagent/consumable for biochemical identification system.
39.20€ - 76.10€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Biochemical Identification Kits |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15967122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61G |
Oxidase Strips | N/A | ||||||
15907122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61A |
Nitrate A Reagent | N/A | ||||||
15917122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61B |
Nitrate B Reagent | N/A | ||||||
15927122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61C |
VP I Reagent | N/A | ||||||
15937122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61D |
VP II Reagent | N/A | ||||||
15947122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61E |
TDA Reagent | N/A | ||||||
15957122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61F |
Indole Kovacs Reagent | N/A | ||||||
15977122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61H |
Mineral Oil | N/A | ||||||
15987122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61K |
PYR Reagent | N/A | ||||||
15997122
|
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID61L |
Ninhydrin-filled Vial | N/A | ||||||
Descrizione
- Replacement/supplemental reagent/consumable.
- From a range of simple, reliable, bacterial identification systems for food, environmental, and industrial laboratories.
- These tests will arm professionals with the necessary information to maximize the effectiveness of appropriate patient management.
- The range is expanding quickly and will encompass the widest range of microbiological testing solutions.
Specifica
Biochemical Identification Kits |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- MID-61G
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: oxidase strips