Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), minus vitamin A
Suitable for use in most neuronal cell applications
Specifica
Content And Storage Store in freezer (-5 to -20°C) and protect from light.
Tipo di cellula Neural Progenitor Cells
Classificazione Serum-free
Concentrazione 50 X
Culture Type Mammalian Cell Culture
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
A variation of the most cited neuronal cell culture supplement, B-27 Supplement Minus Vitamin A is a customized version of the original B-27 Supplement without vitamin A (retinyl acetate). B-27 Supplement Minus Vitamin A is a serum-free supplement ideal for the cultivation of neural progenitor and stem cells, either as neurospheres in suspension or in adherent monolayer culture, without inducing differentiation. B-27 Supplement Minus Vitamin A is provided as a 50X liquid and is intended for use with Neurobasal Medium or Neurobasal-A Medium for neuronal cell culture without the need for an astrocyte feeder layer.
B-27 Supplement is suitable for use in most neuronal cell applications. For other applications, we provide alternative formulations and Neurobasal media
Specifica
Specifica
Store in freezer (-5 to -20°C) and protect from light.
Serum-free
Mammalian Cell Culture
Cell Culture Supplement
Sterile
Dry Ice
Neural Progenitor Cells
50 X
Liquid
Serum-Free
B-27™
Serum-Free
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxyindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Indol-5-yl methyl ether