Learn More
Azomethine-H hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Reagent for boron determination
72.46€ - 550.74€
Identificatori chimici
CAS | 32266-60-7 |
---|---|
Formula molecolare | C17H13NO8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 423.41 |
Numero MDL | MFCD00066536 |
InChI Key | DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N |
PubChem CID | 5702781 |
SMILES | OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11327228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.04 |
2 g |
72.46€
2g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11317228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.09 |
10 g |
272.36€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11337228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016810.14 |
25 g |
550.74€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Azomethine-H hydrate is used as a highly sensitive and colorimetric reagent for testing and detection of boron. It is also used to detect microgram levels of boron in glass and steel samples. Further, it is involved in the detection of boron in plant samples by masking copper, iron and aluminum ions with ethylenediaminetetraacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
32266-60-7 | |
423.41 | |
DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N | |
OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O |
C17H13NO8S2 | |
MFCD00066536 | |
5702781 |
Specifica
Azomethine-H hydrate | |
C17H13NO8S2 | |
Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water. | |
OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O | |
423.41 | |
423.40 (Anhydrous) | |
Powder |
32266-60-7 | |
MFCD00066536 | |
DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N | |
4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino]naphthalene-2,7-disulfonic acid | |
5702781 | |
Light sensitive |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-975-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures