Learn More
Becher conici con scala graduata stampata Azlon™
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. ™
18.35€ - 68.29€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Materiale | PP (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | °° |
Tipo | Becher |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12623132
|
Azlon
BPB0025P |
25 ml | |||||||
12633132
|
Azlon
BPB0050P |
50 mL |
32.75€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10469130
|
Azlon
BPB0100P |
100 ml |
31.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11960975
|
Azlon
BPB0250P |
250 ml |
42.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11970975
|
Azlon
BPB0400P |
400 ml | |||||||
11980975
|
Azlon
BPB0500P |
500 ml |
68.29€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12653132
|
Azlon
BPB0600P |
600 ml | |||||||
11990975
|
Azlon
BPB1000P |
1000 ml |
68.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11900985
|
Azlon
BPB2000P |
2000 ml |
18.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12030892
|
Azlon
BPB3000P |
3000 ml | |||||||
12040892
|
Azlon
BPB5000P |
5000 ml | |||||||
Descrizione
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. ™
- Tapered stacking style - space saving and easy to handle
- °
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Precise non-drip pouring spouts
- Complies with ISO 7056
Specifica
Semitrasparente | |
Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments | |
Becher | |
Sì | |
Blue Printed Scale |
PP (polipropilene) | |
°° | |
Sì | |
ISO 7056, FDA |