Learn More
Manicotti in PTFE Azlon™
In PTFE puro per un'eccellente resistenza chimica, da corrosione e da contaminazione, elevata stabilità termica e buone proprietà di flessione. I manicotti in PTFE Azlon™ formano una tenuta ermetica priva di grassi per giunti in vetro smerigliato. Disponibili in misure standard per un inserimento di precisione.
Marca:  Azlon SWN964
35.45 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11393714
  • 39.60€ / pezzi 10
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fabricated from pure PTFE for superior chemical, corrosion and contamination resistance, high thermal stability and good flexural properties. ™ Available in standard joint sizes for accurate fit.
  • Truncated cone of pure PTFE
  • Allows easy separation of joints
  • Eccellente resistenza chimica
  • Outstanding resistance to fatigue
  • °°
  • No contamination from joint grease
  • Intended for single or occasional use
  • Appropriate for low vacuum work
  • USP Class VI grade PTFE
  • Verified for food contact applications per US regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per operazioni a vuoto basso
Maniche
29/32
PTFE
–°
Cono tronco